Få mere at vide
HJ 890-2017, HJ 904-2017 Aroclor Mixture 175 Kit 200 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309638
Skift visning
Mængde:
7 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309638 7 x 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30309638 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREK50000175ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 12674-11-2, 11104-28-2, 11141-16-5, 53469-21-9, 12672-29-6, 11097-69-1
Mængde 7 x 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol