Få mere at vide
HJ 835-2017, HJ 912-2017 Organochlorine Pesticides Substitutes Mixture 129 1000 μg/mL in Acetone:n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣Dibutyl chlorendate |
| CAS | 877-09-8, 1770-80-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣Dibutyl chlorendate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone/n-Hexane |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 1000 μg/mL∣Dibutyl chlorendate 1000 μg/mL |