Få mere at vide
HJ 834-2017, HJ 951-2018 VOC & SVOC'er erstatter blanding 156 1000 μg/ml i acetone: Dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol D6∣p-Terphenyl D14 |
| CAS | 118-79-6, 321-60-8, 367-12-4, 4165-60-0, 13127-88-3, 1718-51-0 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone/Dichloromethan |
| Mængde | 1 mL |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,6-Tribromophenol 1000 μg/mL∣2-Fluorobiphenyl 1000 μg/mL∣2-Fluorophenol 1000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 1000 μg/mL∣Phenol D6 1000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 1000 μg/mL |