Få mere at vide
HJ 834-2017, HJ 951-2018 VOC & SVOCs Internal Standards Mixture 174 1000 μg/mL in Acetone/Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 3855-82-1, 15067-26-2, 1719-03-5, 1146-65-2, 1520-96-3, 1517-22-2 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone/Dichloromethane |
| Mængde | 1 mL |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1,4-Dichlorobenzene-D4 1000 μg/ mL∣Acenaphthene D10 1000 μg/ mL∣Chrysene D12 1000 μg/ mL∣Naphthalene D8 1000 μg/ mL∣Perylene D12 1000 μg/ mL∣Phenanthrene D10 1000 μg/ mL |