Få mere at vide
HJ 827-2017 Carbamate Pesticides Mixture 154 50-1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5-Trimethacarb∣Bendiocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Fenobucarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Methomyl-oxime∣Metolcarb∣Pirimicarb∣Promecarb∣Propoxur |
| CAS | 2655-15-4, 22781-23-3, 63-25-2, 1563-66-2, 16655-82-6, 3766-81-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3,5-Trimethacarb∣Bendiocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Fenobucarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Methomyl-oxime∣Metolcarb∣Pirimicarb∣Promecarb∣Propoxur |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Carbofuran 50 μg/mL∣Isoprocarb 50 μg/mL∣Methiocarb 50 μg/mL∣Pirimicarb 50 μg/mL∣Fenobucarb 100 μg/mL∣Metolcarb 100 μg/mL∣Promecarb 100 μg/mL∣2,3,5-Trimethacarb 200 μg/mL∣Bendiocarb 200 μg/mL∣Carbaryl 200 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 200 μg/mL∣Methomyl 200 μg/mL∣Propoxur 200 μg/mL∣Methomyl-oxime 1000 μg/mL |