Få mere at vide
HJ 827-2017 Carbamate Pesticides Internal Standards Mixture 177 25-100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbaryl-d7∣Carbofuran-d3∣Methiocarb D3 (N-methyl D3)∣Methomyl D3 |
| CAS | 362049-56-7, 1007459-98-4, 1581694-94-1, 1398109-07-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carbaryl-d7∣Carbofuran-d3∣Methiocarb D3 (N-methyl D3)∣Methomyl D3 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Methiocarb D3 (N-methyl D3) 25 μg/mL∣Carbaryl-d7 100 μg/mL∣Carbofuran-d3 100 μg/mL∣Methomyl D3 100 μg/mL |