Få mere at vide
HJ 822-2017 Mærket VOC-blanding 139 500-2000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323507
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30323507 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30323507 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000139ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichlorobenzene D4∣Phenanthrene D10
CAS 2199-69-1, 1517-22-2
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Phenanthrene D10 500 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene D4 2000 μg/mL