Få mere at vide
HJ 822-2017 Aromatic Amines Mixture 133 1000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 636-30-6, 634-93-5, 97-02-9, 827-94-1, 1817-73-8, 99-29-6 |
| Mængde | 1 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Toluene |