Få mere at vide
HJ 753-2015 Pyrethroid Pesticides Mixture 611 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Fenpropathrin∣Allethrin∣Bifenthrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Tetramethrin |
| CAS | 39515-41-8, 584-79-2, 82657-04-3, 52315-07-8, 52918-63-5, 51630-58-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (±)-Fenpropathrin∣Allethrin∣Bifenthrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Tetramethrin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | (±)-Fenpropathrin 1000 μg/mL∣Allethrin 1000 μg/mL∣Bifenthrin 1000 μg/mL∣Cypermethrin 1000 μg/mL∣Deltamethrin 1000 μg/mL∣Fenvalerate 1000 μg/mL∣lambda-Cyhalothrin 1000 μg/mL∣Tetramethrin 1000 μg/mL |