Få mere at vide
HJ 716-2014 VOC Mixture 491 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323747
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30323747 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30323747 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000491ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrobenzene D5∣Quintozene
CAS 4165-60-0, 82-68-8
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitrobenzene D5 1000 μg/mL∣Quintozene 1000 μg/mL