Få mere at vide
HJ 715-2014 PCB Internal Standards Mixture 106 10 μg/mL in n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4∣2,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4 |
| CAS | 1219799-24-2, 1219799-32-2 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | n-Hexane |
| Mængde | 1 mL |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4 10 μg/mL∣2,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4 10 μg/mL |