Få mere at vide
HJ 715-2014 PCB Internal Standards Mixture 104 10 μg/mL in n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl-2',6,6'-d3∣3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl-d6 |
| CAS | 1219798-44-3, 93952-23-9 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | n-Hexane |
| Mængde | 1 mL |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl-2',6,6'-d3 10 μg/mL∣3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl-d6 10 μg/mL |