Få mere at vide
HJ 642-2013 VOC Internal Standards Blanding 134 250 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326057
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30326057 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30326057 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000134ME
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromofluorobenzene∣Toluene D8
CAS 460-00-4, 2037-26-5
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 4-Bromofluorobenzene 250 μg/mL∣Toluene D8 250 μg/mL