Få mere at vide
HJ 478-2009 PAH Blanding 200 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311509
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311509 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30311509 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000533AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril