Få mere at vide
HJ 36600-2018 SVOC-blanding 261 2000 μg/ml i dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313299
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313299 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30313299 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000261DI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 95-57-8, 62-53-3, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8, 205-99-2
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan