Få mere at vide
HJ 1189-2021 Organophosphorus Pesticide Mixture 693 2000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320655
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320655 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30320655 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000693AC
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophos-methyl∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Fenamiphos∣Fenitrothion∣Fonofos∣Iprobenfos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phenthoate∣Phorate∣Phosphamidon∣Profenofos∣Sulfotep∣Terbufos∣Triazophos
CAS 2104-96-3, 2921-88-2, 5598-13-0, 56-72-4, 8065-48-3, 333-41-5
Analyt- eller komponentnavne Bromophos-methyl∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Fenamiphos∣Fenitrothion∣Fonofos∣Iprobenfos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phenthoate∣Phorate∣Phosphamidon∣Profenofos∣Sulfotep∣Terbufos∣Triazophos
Forsendelsestilstand +20°C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Bromophos-methyl 2000 μg/mL∣Chlorpyrifos 2000 μg/mL∣Chlorpyrifos-methyl 2000 μg/mL∣Coumaphos 2000 μg/mL∣Demeton (O+S) 2000 μg/mL∣Diazinon 2000 μg/mL∣Dichlorvos 2000 μg/mL∣Dimethoate 2000 μg/mL∣Ethoprophos 2000 μg/mL∣Fenamiphos 2000 μg/mL∣Fenitrothion 2000 μg/mL∣Fonofos 2000 μg/mL∣Iprobenfos 2000 μg/mL∣Isazofos 2000 μg/mL∣Isocarbofos 2000 μg/mL∣Isofenphos-methyl 2000 μg/mL∣Malathion 2000 μg/mL∣Mevinphos 2000 μg/mL∣Parathion-ethyl 2000 μg/mL∣Parathion-methyl 2000 μg/mL∣Phenthoate 2000 μg/mL∣Phorate 2000 μg/mL∣Phosphamidon 2000 μg/mL∣Profenofos 2000 μg/mL∣Sulfotep 2000 μg/mL∣Terbufos 2000 μg/mL∣Triazophos 2000 μg/mL