Få mere at vide
HJ 1189-2021 Labelled PAH Mixture 691 2000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323067
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30323067 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30323067 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000691AC
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Phenanthrene D10
CAS 15067-26-2, 1719-03-5, 1146-65-2, 1517-22-2
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Mængde 1 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Acenaphthene D10 2000 μg/mL∣Chrysene D12 2000 μg/mL∣Naphthalene D8 2000 μg/mL∣Phenanthrene D10 2000 μg/mL