Få mere at vide
HJ 1052-2019 Pesticides Mixture 484 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ametryn∣Atraton∣Atrazine∣Prometon∣Prometryn∣Propazine∣Secbumeton∣Simazine∣Simetryn∣Terbuthylazine∣Terbutryn |
| CAS | 834-12-8, 1610-17-9, 1912-24-9, 1610-18-0, 7287-19-6, 139-40-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ametryn∣Atraton∣Atrazine∣Prometon∣Prometryn∣Propazine∣Secbumeton∣Simazine∣Simetryn∣Terbuthylazine∣Terbutryn |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Ametryn 100 μg/mL∣Atraton 100 μg/mL∣Atrazine 100 μg/mL∣Prometon 100 μg/mL∣Prometryn 100 μg/mL∣Propazine 100 μg/mL∣Secbumeton 100 μg/mL∣Simazine 100 μg/mL∣Simetryn 100 μg/mL∣Terbuthylazine 100 μg/mL∣Terbutryn 100 μg/mL |