missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
HJ 1022-2019 Pesticides Mixture 14 500 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Dicamba∣Dichlorprop∣Fenoprop∣MCPA |
| CAS | 93-76-5, 94-75-7, 94-82-6, 1918-00-9, 120-36-5, 93-72-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Dicamba∣Dichlorprop∣Fenoprop∣MCPA |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Løsningstype | Mixture |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Mængde | 1 ml |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?