Få mere at vide
MedChemExpress HIV-1 TAT (48-60)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.47% |
| CAS | 220408-24-2 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvægt (g/mol) | 1719.0 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |