Få mere at vide
MedChemExpress HIV-1 Rev (34-50)
Artikelnummer. 16453019
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16453019 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 16453019 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1586
MedChemExpress HIV-1 Rev (34-50) is a 17-aa peptide derived from the Rev-responsive element (RRE)-binding domains of Rev in HIV-1, with anti-HIV-1 activity.
Tekniske data
CAS 141237-50-5
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Molekylvægt (g/mol) 2437.74 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Synonym HIV-1 rev Protein (34-50)