Få mere at vide
HIV-1 integrase inhibitor, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471667
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16471667 50 mg -
16458207 5 mg 5mg
16436076 100 mg -
16415498 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16471667 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13025
MedChemExpress HIV-1 integrase inhibitor is uesful for anti-HIV.
HIV-1 integrase inhibitor is uesful for anti-HIV.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HIV-1 integrase inhibitor
CAS 544467-07-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H9N3O4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (404.51 mM)
SMIL OC(/C(O)=C/C(C1=CC=CC(CN=[N+]=[N-])=C1)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 247.21
Formel vægt 247.21
Procent renhed 96.37%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus