Få mere at vide
Applied Biosystems™ HIV-1 Genotyping Kit med Integrase
Artikelnummer. 17767517 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
48 prøver
Artikelnummer. Mængde
17767517 48 prøver
1 options
Artikelnummer. 17767517 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A55120
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
De Applied Biosystems™ HIV-1 Genotyping Kit med Integrase er designet til at genotype protease-, revers transkriptase- (RT)- og integrase- (IN)-regionerne af HIV-1 pol-genet. Genotyperesultatet omfatter kodoner 6-99 i proteaseregionen og kodoner 1-251 i RT-regionen af genet.
  • Designet til at genotype protease-, revers transkriptase (RT) og integrase (IN) regionerne af HIV-1 pol-genet
  • Genotyperesultatet omfatter kodon 6-99 i proteaseregionen og kodon 1-251 i RT-regionen af genet
  • HIV-1 genomiske mutationer i disse regioner giver resistens over for antiretrovirale lægemidler, der virker gennem hæmning af proteasen og revers transkriptase
  • Sættet muliggør pålidelig genotypebestemmelse af det genetisk forskellige HIV-1-virus til undersøgelse af lægemiddelresistensmutationer (DRM'er) til proteasehæmmere (PI), nukleosid revers-transkriptase-hæmmere (NRTI), ikke-nukleosid revers-transkriptase-hæmmere (NNRTI) og integrase-inhibitorer fra HIV- og INSTI-inhibitorer fra HIV- og INSTI-inhibitorer. tørrede blodpletprøver
  • Dette produkt anvender assays for HIV-1-genotypebestemmelse, licenseret fra USA Centre for Disease Control and Prevention
  • Sættet indeholder klar til brug mastermix, enzym og positive og negative kontroller til at dække de tre faser af arbejdsgangen: RT-PCR, indlejret PCR og tovejs cyklus sekventeringstrin for at behandle 48 testprøver
  • Startende med viralt RNA ekstraheret fra en EDTA-plasma eller tørret blodpletprøve, udføres RT-PCR for at generere PR/RT- og IN PCR-produkter som DNA-skabelon
  • Efter bekræftelse af båndstørrelsen af PCR-amplikonerne, bruges Cycle Sequencing-modulet til at sekventere DNA-skabelonerne ved hjælp af Sanger-sekventeringsteknologi
  • Sekventeringsreaktionerne oprenses først og sekventeres derefter ved anvendelse af POP-7 på et udpeget kapillarelektroforesesystem
  • Sekvenseringssporene gennemgås for kvalitet, hvorefter brugeren eksporterer AB1-filen til brug i downstream-analyse og rapporteringssoftware en mutationsprofil gennem en kurateret database
Inkluderer
  • RNA positiv kontrol, 2 x 100μ L
  • HIV RNA negativ kontrol, 2 x 100μ L
  • RT-PCR Master Mix, PR/RT, 2 x 1,055 ml
  • RT-PCR Master Mix, IN, 2 x 1,055 ml
  • Nested-PCR Master Mix, PR/RT, 2 x 1,285 ml
  • Indlejret-PCR Master Mix, IN, 2 x 1.285μ L
  • SuperScript™ III One-Step RT-PCR med Platinum™ Taq High Fidelity Enzyme, 2 x 54μ L
  • AmpliTaq Gold™ LD DNA-polymerase, 1 x 54μ L
  • Sekvenseringsvektor, 2 x 80μ L
  • HIV-sekventeringsblanding R12, 2 x 435μ L
  • HIV-sekventeringsblanding R11, 2 x 435μ L
  • HIV-sekventeringsblanding F12, 2 x 435μ L
  • HIV-sekventeringsblanding F11, 2 x 435μ L
  • HIV-sekventeringsblanding R3, 2 x 435μ L
  • HIV-sekventeringsblanding R2, 2 x 435μ L
  • HIV-sekventeringsblanding R1, 2 x 435μ L
  • HIV-sekventeringsblanding F3, 2 x 435μ L
  • HIV-sekventeringsblanding F2, 2 x 435μ L
  • HIV-sekventeringsblanding F1, 2 x 435μ L
Opbevar alle komponenter ved -15 °C til -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •RNA positiv kontrol, 2 x 100μ L
• HIV RNA negativ kontrol, 2 x 100μ L
• RT-PCR Master Mix, PR/RT, 2 x 1,055 ml
• RT-PCR Master Mix, IN, 2 x 1,055 ml
• Nested-PCR Master Mix, PR/RT, 2 x 1,285 ml
• Nested-PCR  Master Mix, IN, 2 x 1,285 ml
• SuperScript III One-Step RT-PCR med platin Taq High Fidelity Enzyme, 2 x 54μ L
• AmpliTaq Gold LD DNA-polymerase, 1 x 54μ L
• Sekvenseringsvektor, 2 x 80μ L
• HIV-sekventeringsblanding R12, 2 x 435μ L
• HIV-sekventeringsblanding R11, 2 x 435μ L
• HIV-sekventeringsblanding F12, 2 x 435μ L
• HIV-sekventeringsblanding F11, 2 x 435μ L
• HIV-sekventeringsblanding R3, 2 x 435μ L
• HIV-sekventeringsblanding R2, 2 x 435μ L
• HIV-sekventeringsblanding R1, 2 x 435μ L
• HIV-sekventeringsblanding F3, 2 x 435μ L
• HIV-sekventeringsblanding F2, 2 x 435μ L
• HIV-sekventeringsblanding F1, 2 x 435μ L Opbevares
ved -15° til -25 °C.
Format Sæt
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Prøvetype RNA fra EDTA Plasma og DBS
Sekvenseringstype DNA- og RNA-sekventering
Til brug med (udstyr) Veriti™ 96-brønds Thermal Cycler med 0,2-mL prøvebrønde, GeneAmp™ PCR System 9700 96-brønd, ProFlex™ 96-brønds PCR-system med 0,2 mL prøvebrønde, 3130-serien Sequencers, 3500/3500xL Genetic Analyzer-serien, SeqStudio Flex Genetic Analyzers (8 eller 24 hætter, op til 4 plader)
Antal reaktioner 48 prøver
Produkttype Genotyping Kit
Mængde 48 prøver
Forsendelsestilstand Tøris
Mål HIV-1 undertyper A, B, C, D, F, G, CRF01_AE, CRF02_AG, CRF 06_cpx.
Teknik DNA-farvning, PCR-amplifikation