Få mere at vide
PEPperCHIP™ HIV-1 Env gp160 Microarray
Beskrivelse
- Microarray indhold: Envelope glycoprotein (Env) gp160 af HIV type 1 spaltet i 2 kæder: Overfladeprotein gp120 og Transmembranprotein gp41
- Peptidlængde/Overlapning: 15 aa/ 14 aa
- Antal peptider: 856 trykt i to eksemplarer og HA, polio og c-Myc kontrolpeptider
Tekniske data
Tekniske data
| Belægning | PEGMA/PMMA |
| Oversigt | 3 array-kopier pr. microarray |
| Mængde | 1 Slide |
| Metode til vedhæftning | Kombinatorisk peptidsyntese ved aminosyrelaserprint |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015 |
| Farve | Klarhed |
| Regulatorisk status | RUO |
| Stregkode | Individuel stregkode for hvert mikroarray |
| Materiale | Mikroskopisk glas |
| Vis mere |