Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ TALON™ Rå færdigpakkede kolonner
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 1 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 5
Beskrivelse
Kobolt-baseret IMAC-medium med forskellig selektivitet sammenlignet med nikkelladede medier. Tillader proteinoprensning under native eller denaturerende betingelser og kan bruges med prokaryote og eukaryote ekspressionssystemer.
- Forpakket med kobolt-baserede kromatografimedier
- Bindingskapacitet ca. 7 mg MBP
- Maksimalt tryk: 3 bar
- Søjlemateriale: polypropylen
- Kompatibel med almindeligt anvendte buffere og let regenereret med 0,5 M NaOH
- 1 og 5 ml kolonner
Medier
- Ligand: TALON™ Superflow Kobolt-IMAC
- Matrix: 6 % tværbundet agarose
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 60 til 160 μm
- pH-stabilitetsområde: 3 til 12
1 ml kolonner
- Kolonne ID: 7mm
- Strømningshastighed: 1 til 4 ml/min.
5 ml kolonner
- Kolonne-id: 16
- Strømningshastighed: 5 til 20 ml/min.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 x 1 ml |
| Til brug med (applikation) | Til oprensning af histidin-mærkede rekombinante proteiner ved immobiliseret metalaffinitetskromatografi, brugte buffere og let regenereret med 0,5 M NaOH |
| Opbevaringskrav | 4 °C til 8 °C |
| Bindende Kapacitet | Op til 20 mg Histidin-mærket Protein1 |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,27 tommer. |
| Produkttype | HiTrap Talon rå færdigpakket kolonne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.7 cm |
| Flowhastighed | 1 til 4 ml/min |
| Partikelstørrelse | 60 til 160μ m |
| Materiale | Polypropylen |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap TALON crude, 1 ml, 1 x 1 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, methanol, cobalt