Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ TALON™ Rå færdigpakkede kolonner
Artikelnummer. 12034118 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12034118 5 x 5 ml Pakke med 5
11618893 5 x 1 ml Pakke med 5
15147946 1 x 1 ml 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12034118 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28953767
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6190.00 DKK
    5784.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 406.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Til oprensning af histidin-mærkede rekombinante proteiner ved immobiliseret metalaffinitetskromatografi (IMAC). Cytiva Lifescience™ HiTrap™ TALON™ Crude Prepacked Columns tilbyder et koboltbaseret medium, der tillader proteinoprensning under native eller denaturerende forhold.
Kobolt-baseret IMAC-medium med forskellig selektivitet sammenlignet med nikkelladede medier. Tillader proteinoprensning under native eller denaturerende betingelser og kan bruges med prokaryote og eukaryote ekspressionssystemer.
  • Forpakket med kobolt-baserede kromatografimedier
  • Bindingskapacitet ca. 7 mg MBP
  • Maksimalt tryk: 3 bar
  • Søjlemateriale: polypropylen
  • Kompatibel med almindeligt anvendte buffere og let regenereret med 0,5 M NaOH
  • 1 og 5 ml kolonner
Medier
  • Ligand: TALON™ Superflow Kobolt-IMAC
  • Matrix: 6 % tværbundet agarose
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 60 til 160 μm
  • pH-stabilitetsområde: 3 til 12
1 ml kolonner
  • Kolonne ID: 7mm
  • Strømningshastighed: 1 til 4 ml/min.
5 ml kolonner
  • Kolonne-id: 16
  • Strømningshastighed: 5 til 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 x 5 ml
Til brug med (applikation) Til oprensning af histidin-mærkede rekombinante proteiner ved immobiliseret metalaffinitetskromatografi, brugte buffere og let regenereret med 0,5 M NaOH
Opbevaringskrav 4 °C til 8 °C
Bindende Kapacitet Op til 20 mg Histidin-mærket Protein1
Diameter (engelsk) Indre 0,62 tommer.
Produkttype HiTrap Talon rå færdigpakket kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 cm
Flowhastighed 1 til 4 ml/min
Partikelstørrelse 60 til 160μ m
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 3 bar
Matrix 6% tværbundet agarose
pH-område 3 til 12
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Talon Superflow Kobolt-IMAC
Emballagemængde 5 x 5 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap TALON crude, 5 ml, 5 x 5 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, cobalt