Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Streptavidin HP Kolonne
Artikelnummer. 10196464 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10196464 5 x 1mL Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10196464 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17511201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6385.00 DKK
    5770.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 615.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Fuldstændig brugsvejledning og metodeoptimering plus en række stik til sprøjte, peristaltisk pumpe og kromatografisystemer
Bruges til hurtige og nemme forberedende oprensninger enten alene eller forbundet i serie. HiTrap™ Streptavidin HP Kolonne er praktiske og pålidelige færdigpakkede kolonner.
Færdigpakket med Streptavidin Sepharose™ High Performance Medium, som udnytter de stærke interaktioner af biotin og streptavidin, samt de noget svagere interaktioner af 2-iminobiotin og streptavidin
  • Designet til brug med en sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
  • Bindingskapacitet af Streptavidin: >300 nmol biotin/ml medium; 6mg biotinyleret BSA/ml medium
  • Stabil (langtidsholdbar) i pH-området 2-10,5
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
Ordreinfo
Sælges i pakker med 5 x 1 ml kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 x 1mL
Flowhastighed <4 ml/min.
Partikelstørrelse 34 μm
Til brug med (udstyr) Sprøjte, peristaltisk pumpe eller flydende kromatografisystem såsom AKTA™ design eller FPLC-system
Sengevolumen 1mL
Produkttype Sephacryl HR kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 0.7cm
Til brug med (applikation) Oprensning, isolering eller fjernelse af biotinylerede stoffer, såsom biotin-mærkede proteiner
Højde (engelsk) 0,98 tommer
Højde (metrisk) 2.5cm
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 42 psi
pH-område 4 til 9 (lang sigt), 2 til 10,5 (kort sigt)
Support Type 6 % stærkt tværbundet agarose
Prøvetype Biotinylerede proteiner og biomolekyler
Indhold og opbevaring 4° til 8 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Streptavidin 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol