Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ SP Sepharose XL IEX kolonner
Artikelnummer. p-3676601 Shop alle Cytiva produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Mængde:
1 x 5 mL
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10480705
Brand: Cytiva 17516001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimeret til hurtig, praktisk proteinopsamling i lille skala
  • Designet til brug med en sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
  • Til gruppeadskillelser, koncentrationer og prøveoprydning
  • Praktisk og overkommelig til hurtige, nemme adskillelser enten alene eller forbundet i serie
  • Høj bindingskapacitet med høje flowhastigheder
  • Medier består af lange kæder af dextran koblet til en robust, 6 % stærkt tværbundet agarosematrix
  • Dextrankæder øger eksponeringen af ladede grupper for høj belastningskapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiTrap SP XL
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,2 tommer
Flowhastighed <4 ml/min.
Til brug med (applikation) HiTrap SP XL er stærke kationbyttere færdigpakket med SP Sepharose XL-medie, optimeret til hurtig, bekvem småskala proteinindfangning ved hjælp af ionbytterkromatografi (IEX).
Indhold og opbevaring 4 °C til °30 C, 0,2 M Natriumacetat i 20 % Ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 7 mm
Volumen (metrisk) 1 mL
Mængde 1 x 5 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap SP XL 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol