Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ SP Sepharose XL IEX kolonner
Artikelnummer. 11565025 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Mængde:
1 x 5 mL
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
11565025 5 mL 5 x 5 mL Pakke med 5
10480705 1 mL 1 x 5 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11565025 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17516101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3195.00 DKK
    2891.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 304.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Optimeret til hurtig, praktisk proteinopsamling i lille skala
  • Designet til brug med en sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
  • Til gruppeadskillelser, koncentrationer og prøveoprydning
  • Praktisk og overkommelig til hurtige, nemme adskillelser enten alene eller forbundet i serie
  • Høj bindingskapacitet med høje flowhastigheder
  • Medier består af lange kæder af dextran koblet til en robust, 6 % stærkt tværbundet agarosematrix
  • Dextrankæder øger eksponeringen af ladede grupper for høj belastningskapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiTrap SP XL
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,6 tommer
Flowhastighed <20 ml/min.
Til brug med (applikation) HiTrap SP XL er stærke kationbyttere færdigpakket med SP Sepharose XL-medie, optimeret til hurtig, bekvem småskala proteinindfangning ved hjælp af ionbytterkromatografi (IEX).
Indhold og opbevaring 4 °C til °30 C, 0,2 M Natriumacetat i 20 % Ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 16 mm
Volumen (metrisk) 5 mL
Mængde 5 x 5 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap SP XL 5 ml, 5 x 5 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.