Beskrivelse
- Designet til brug med en sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
- Til gruppeadskillelser, koncentrationer og prøveoprydning
- Praktisk og overkommelig til hurtige, nemme adskillelser enten alene eller forbundet i serie
- Høj bindingskapacitet med høje flowhastigheder
- Medier består af lange kæder af dextran koblet til en robust, 6 % stærkt tværbundet agarosematrix
- Dextrankæder øger eksponeringen af ladede grupper for høj belastningskapacitet
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | HiTrap SP XL |
| Diameter (engelsk) Indre søjle | 0,2 tommer |
| Flowhastighed | <4 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | HiTrap SP XL er stærke kationbyttere færdigpakket med SP Sepharose XL-medie, optimeret til hurtig, bekvem småskala proteinindfangning ved hjælp af ionbytterkromatografi (IEX). |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til °30 C, 0,2 M Natriumacetat i 20 % Ethanol |
| Diameter (metrisk) indre søjle | 7 mm |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Mængde | 1 x 5 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap SP XL 1 ml, 5 x 1 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol