Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ SP Sepharose Fast Flow IEX-kolonner
Artikelnummer. 11545025 Shop alle Cytiva produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11545025
Brand: Cytiva 17515701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til småskala proteinoprensninger Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ SP Sepharose Fast Flow IEX-søjler er stærke kationbyttersøjler til hurtige adskillelser, enten alene eller forbundet i serie.
  • Praktisk til hurtige adskillelser enten alene eller forbundet i serie
  • Designet til brug med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
  • Høje flowhastigheder og godt opskaleringspotentiale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiTrap SP FF
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,6 tommer
Flowhastighed <20 ml/min.
Til brug med (applikation) HiTrap SP FF er færdigpakket med SP Sepharose Fast Flow, og er en stærk kationbytter til småskala proteinoprensninger samt screening af bindings- og elueringsbetingelser.
Indhold og opbevaring 4 °C til °30 C, 0,2 M Natriumacetat i 20 % Ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 16 mm
Volumen (metrisk) 5 mL
Mængde 5 x 5 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap SP FF 5 ml, 5 x 5 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol