Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ rProtein A FF kolonner
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 5 mL
2 x 1 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
- Pakket med rProtein A Sepharose™ Fast Flow til oprensning og fraktionering af IgG-underklasser og IgG fra forskellige kilder
- Udviser lignende Fc-regionspecificitet som for naturligt protein A, men med øget bindingskapacitet og færre regulatoriske bekymringer på grund af totalt fravær af pattedyrskultur i ligandproduktion og oprensning
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
- Designet til brug med en sprøjte, en peristaltisk pumpe eller et kromatografisystem
- Tilgængelig som 1mL og 5mL kolonner
- Ligand: Rekombinant protein A ( E.coli )
- Matrix: Meget tværbundet 4% agarose
- Bindingskapacitet:∽ 50 mg humant IgG/ml
- pH-stabilitet arbejdsområde: 3 til 10
1 ml kolonner
- Sengemål: 7 x 25 mm
- Strømningshastighed:< 4 ml/min.
- Sengemål: 16 x 25 mm
- Strømningshastighed:< 20 ml/min.
Ordreinfo
1mL og 5mL kolonner er pakket med 1mL og 5mL rProtein A Sepharose Fast Flow, henholdsvis.
Tekniske data
Tekniske data
Bindende Kapacitet | ≈50 mg humant IgG/ml |
Flowhastighed | <4 ml/min. |
Til brug med (applikation) | Kromatografisystem, manual |
Til brug med (udstyr) | Til sprøjte, peristaltisk pumpe eller et kromatografisystem |
Indhold og opbevaring | 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol |
Mængde | 2 x 1 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap rProtein A FF 1 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ethanol
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva HiTrap™ rProtein A FF kolonner >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion