Beskrivelse
- Pakket med rProtein A Sepharose™ Fast Flow til oprensning og fraktionering af IgG-underklasser og IgG fra forskellige kilder
- Udviser lignende Fc-regionspecificitet som for naturligt protein A, men med øget bindingskapacitet og færre regulatoriske bekymringer på grund af totalt fravær af pattedyrskultur i ligandproduktion og oprensning
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
- Designet til brug med en sprøjte, en peristaltisk pumpe eller et kromatografisystem
- Tilgængelig som 1mL og 5mL kolonner
- Ligand: Rekombinant protein A ( E.coli )
- Matrix: Meget tværbundet 4% agarose
- Bindingskapacitet:∽ 50 mg humant IgG/ml
- pH-stabilitet arbejdsområde: 3 til 10
1 ml kolonner
- Sengemål: 7 x 25 mm
- Strømningshastighed:< 4 ml/min.
- Sengemål: 16 x 25 mm
- Strømningshastighed:< 20 ml/min.
Ordreinfo
1mL og 5mL kolonner er pakket med 1mL og 5mL rProtein A Sepharose Fast Flow, henholdsvis.
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | ≈50 mg humant IgG/ml |
| Flowhastighed | <4 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Kromatografisystem, manual |
| Til brug med (udstyr) | Til sprøjte, peristaltisk pumpe eller et kromatografisystem |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol |
| Mængde | 5 x 1 mL |