Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Q Sepharose Fast Flow IEX-kolonner
Artikelnummer. 11535025 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11535025 5 mL 25ml
10607275 1 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11535025 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17515601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3135.00 DKK
    2841.00 DKK / 25ml
    Spare 294.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bruges til småskala proteinoprensninger. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Q Sepharose Fast Flow IEX Columns er stærke anionbyttere til hurtige separationer enten alene eller forbundet i serie.
  • Praktisk til hurtige adskillelser enten alene eller forbundet i serie
  • Designet til brug med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
  • Høje flowhastigheder og godt opskaleringspotentiale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HiTrap Q FF
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,6 tommer
Flowhastighed <20 ml/min.
Til brug med (applikation) HiTrap Q FF er en stærk anionbytterkromatografisøjle til småskala proteinoprensning.
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 16 mm
Volumen (metrisk) 5 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Q FF 5 ml, 5 x 5 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ og lysudstyr samt til al håndtering af materialet/udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol