Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Protein L færdigpakkede kolonner
Artikelnummer. 12684883 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 5mL
5 x 1mL
5 x 5mL
Diameter (engelsk) Indre:
0,27 tommer.
0,62 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 12684883
Brand: Cytiva 17547855
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til indfangning af antistoffer og antistoffragmenter såsom Fab-fragmenter, scFv og Dabs
  • Færdigpakket med Capto L affinitetskromatografimedium (harpiks)
  • Polypropylensøjle er let forbundet i serie for øget produktivitet
  • Nem screening og bekvem procesudvikling
  • Til brug med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
  • Maksimalt tryk: 5 bar
  • 1 og 5 ml kolonner
BioProcess Medier
  • Ligand: Rekombinant protein L ( E. coli ), pattedyrfri
  • Matrix: Stiv, stærkt tværbundet agarose
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 85 μm
  • pH-stabilitet arbejdsområde: 2 til 10
1 ml kolonner
  • Kolonne ID: 7mm
  • Strømningshastighed:< 500 cm/t 3
5 ml kolonner
  • Kolonne ID: 16mm
  • Strømningshastighed:< 500 cm/t 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype HiTrap Protein L søjle
Sengevolumen 5mL
Diameter (engelsk) Indre 0,62 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 16mm
Mængde 5 x 5mL
Højde (engelsk) 0,78 tommer
Højde (metrisk) 20mm
Flowhastighed <500 cm/hr.
Materiale Polypropylen
Ligand type Rekombinant Protein L (E. coli), pattedyrfri
Maks. Tryk 5 bar
pH-område 2 til 10
Partikelstørrelse 85 μm
Support Type Meget tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Kolonnetype Affinitetskolonne
Til brug med (applikation) Affinitetskromatografimedium (resin) til indfangning af antistoffer og antistoffragmenter såsom Fab-fragmenter, scFv og Dabs
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • hitrap protein L
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt