Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Protein L færdigpakkede kolonner
Artikelnummer. 12671206 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 5mL
5 x 1mL
5 x 5mL
Diameter (engelsk) Indre:
0,27 tommer.
0,62 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 12671206
Brand: Cytiva 17547815
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til indfangning af antistoffer og antistoffragmenter såsom Fab-fragmenter, scFv og Dabs
  • Færdigpakket med Capto L affinitetskromatografimedium (harpiks)
  • Polypropylensøjle er let forbundet i serie for øget produktivitet
  • Nem screening og bekvem procesudvikling
  • Til brug med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
  • Maksimalt tryk: 5 bar
  • 1 og 5 ml kolonner
BioProcess Medier
  • Ligand: Rekombinant protein L ( E. coli ), pattedyrfri
  • Matrix: Stiv, stærkt tværbundet agarose
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 85 μm
  • pH-stabilitet arbejdsområde: 2 til 10
1 ml kolonner
  • Kolonne ID: 7mm
  • Strømningshastighed:< 500 cm/t 3
5 ml kolonner
  • Kolonne ID: 16mm
  • Strømningshastighed:< 500 cm/t 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype HiTrap Protein L søjle
Sengevolumen 5mL
Diameter (engelsk) Indre 0,62 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 16mm
Mængde 1 x 5mL
Højde (engelsk) 0,78 tommer
Højde (metrisk) 20mm
Flowhastighed <500 cm/hr.
Materiale Polypropylen
Ligand type Rekombinant Protein L (E. coli), pattedyrfri
Maks. Tryk 5 bar
pH-område 2 til 10
Partikelstørrelse 85 μm
Support Type Meget tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Kolonnetype Affinitetskolonne
Til brug med (applikation) Affinitetskromatografimedium (resin) til indfangning af antistoffer og antistoffragmenter såsom Fab-fragmenter, scFv og Dabs
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Protein L, 1 x 5 ml
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Mention de danger
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis