Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Protein G HP Forpakkede kolonner
Shop alle Cytiva produkter
Bindende Kapacitet:
125 mg humant IgG/søjle
25 mg humant IgG/søjle
Diameter (engelsk) Indre søjle:
0,27 tommer.
0,62 tommer.
Flowhastighed:
<4 ml/min.
>20 ml/min.
>4 ml/min.
Volumen (metrisk) seng:
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
- Færdigpakket med Protein G Sepharose Høj ydeevne
- Bindingskapacitet: 25mg humant IgG/søjle
- Maksimalt tryk: 3 bar
- Søjlemateriale: polypropylen
- Til brug med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
- 1 og 5 ml kolonner
Medier
- Ligand: Rekombinant protein G, der mangler albuminbindende region
- Matrix: 6 % tværbundet agarose
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
- pH-stabilitet arbejdsområde: 3 til 9
1 ml kolonner
- Sengemål: 7 x 25 mm
- Strømningshastighed:< 4 ml/min.
5 ml kolonner
- Sengemål: 16 x 25 mm
- Strømningshastighed:< 20 ml/min.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Færdigpakkede søjler |
| Bindende Kapacitet | 125 mg humant IgG/søjle |
| Diameter (metrisk) indre søjle | 16 mm |
| Diameter (engelsk) Indre søjle | 0,62 tommer. |
| Flowhastighed | >20 ml/min. |
| Volumen (metrisk) seng | 5 mL |
| Til brug med (applikation) | Designet til brug med en sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem |
| Oversigt | HiTrap Protein G HP er færdigpakkede kolonner til generel præparativ oprensning af monoklonale og polyklonale antistoffer fra de fleste arter inklusive rotter. |
| Opbevaringsbuffer | 20% Ethanol |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 30 °C |
| Vis mere |