Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Protein G HP Forpakkede kolonner
Artikelnummer. 10185894 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Bindende Kapacitet:
125 mg humant IgG/søjle
25 mg humant IgG/søjle
Mængde:
2 Pk.
5 Pk.
Hver
Pakke m. 1 stk.
Pakningsstørrelse:
1ml
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bindende Kapacitet Mængde unitSize
10185894 25 mg humant IgG/søjle 5 Pk. Pakke med 5
11778438 125 mg humant IgG/søjle Hver Hver
10319494 25 mg humant IgG/søjle 2 Pk. Pakke med 2
11584895 125 mg humant IgG/søjle 5 Pk. Pakke med 5
15142856 25 mg humant IgG/søjle Pakke m. 1 stk. 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10185894 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17040401
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til hurtig, nem adskillelse af IgG fra forskellige arter og underklasser. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protein G HP Færdigpakkede kolonner er færdigpakkede med Protein G Sepharose™ .
  • Færdigpakket med Protein G Sepharose Høj ydeevne
  • Bindingskapacitet: 25mg humant IgG/søjle
  • Maksimalt tryk: 3 bar
  • Søjlemateriale: polypropylen
  • Til brug med sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
  • 1 og 5 ml kolonner
Medier
  • Ligand: Rekombinant protein G, der mangler albuminbindende region
  • Matrix: 6 % tværbundet agarose
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
  • pH-stabilitet arbejdsområde: 3 til 9
1 ml kolonner
  • Sengemål: 7 x 25 mm
  • Strømningshastighed:< 4 ml/min.
5 ml kolonner
  • Sengemål: 16 x 25 mm
  • Strømningshastighed:< 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Færdigpakkede søjler
Bindende Kapacitet 25 mg humant IgG/søjle
Diameter (metrisk) indre søjle 7 mm
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,27 tommer.
Flowhastighed <4 ml/min.
Volumen (metrisk) seng 1 mL
Til brug med (applikation) Designet til brug med en sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
Oversigt HiTrap Protein G HP er færdigpakkede kolonner til generel præparativ oprensning af monoklonale og polyklonale antistoffer fra de fleste arter inklusive rotter.
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C
Mængde 5 Pk.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Protein G HP 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ og lysudstyr samt til al håndtering af materialet/udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol