Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Protein A HP Forpakkede kolonner
Artikelnummer. 15157946 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 1 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Pakningsstørrelse:
1ml
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Flowhastighed unitSize
15157946 1 x 1 mL <4 ml/min. 1ml
11768438 5 x 5 mL <20 ml/min. Pakke med 5
10676315 5 x 1 mL <4 ml/min. Pakke med 5
10146184 2 x 1 mL <4 ml/min. Pakke med 2
11758438 1 x 5 mL <20 ml/min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15157946 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29048576
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til oprensning og isolering af monoklonalt og polyklonalt IgG fra ascites, serum og cellekultursupernatanter. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protein A HP Forpakkede kolonner er specielt designet sammen med mediet for at give hurtige, enkle og nemme adskillelser i et praktisk format.
  • Færdigpakket med protein A Sepharose Højtydende medier til oprensning og fraktionering af IgG-underklasser
  • Til brug med sprøjte, pumpe eller kromatografisystem som f.eks KTA design eller FPLC System
  • Binder 20 mg humant IgG/ml medium
  • Stabil over pH 3 til 9 til brug og 2 til 10 til rengøring
  • Designet til brug med en sprøjte, en peristaltisk pumpe eller et kromatografisystem
  • Maksimalt tryk: 3 bar
  • Søjlemateriale: polypropylen
  • 1 og 5 ml kolonner
Medier
  • Ligand: Native protein A
  • Matrix: 6 % tværbundet agarose
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
  • pH-stabilitet arbejdsområde: 3 til 9
1 ml kolonner
  • Sengemål: 7 x 25 mm
  • Strømningshastighed:< 4 ml/min.
5 ml kolonner
  • Sengemål: 16 x 25 mm
  • Strømningshastighed:< 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Kapacitet 20 mg/ml IgG-medium
Flowhastighed <4 ml/min.
Til brug med (applikation) Kromatografisystem, manual
Til brug med (udstyr) Til sprøjte, peristaltisk pumpe eller et kromatografisystem
Indhold og opbevaring 4 °C til 8 °C, 20% Ethanol
Mængde 1 x 1 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Protein A HP 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.