Description
- Færdigpakket med protein A Sepharose Højtydende medier til oprensning og fraktionering af IgG-underklasser
- Til brug med sprøjte, pumpe eller kromatografisystem som f.eks KTA design eller FPLC System
- Binder 20 mg humant IgG/ml medium
- Stabil over pH 3 til 9 til brug og 2 til 10 til rengøring
- Designet til brug med en sprøjte, en peristaltisk pumpe eller et kromatografisystem
- Maksimalt tryk: 3 bar
- Søjlemateriale: polypropylen
- 1 og 5 ml kolonner
Medier
- Ligand: Native protein A
- Matrix: 6 % tværbundet agarose
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
- pH-stabilitet arbejdsområde: 3 til 9
1 ml kolonner
- Sengemål: 7 x 25 mm
- Strømningshastighed:< 4 ml/min.
5 ml kolonner
- Sengemål: 16 x 25 mm
- Strømningshastighed:< 20 ml/min.
Specifications
Specifications
| Bindende Kapacitet | 20 mg/ml IgG-medium |
| Flowhastighed | <20 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Kromatografisystem, manual |
| Til brug med (udstyr) | Til sprøjte, peristaltisk pumpe eller et kromatografisystem |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 8 °C, 20% Ethanol |
| Mængde | 5 x 5 mL |
Safety and Handling
Product Identifier
- HiTrap Protein A HP, 5 x 5 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ og lysudstyr samt til al håndtering af materialet/udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol