Få mere at vide
Cytiva HiTrap PlasmidSelect Xtra
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Leveres i pakker med 5 x 5 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Mængde | 5 x 5 mL |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3