Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Phenyl FF (høj sub) kolonner
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Sengevolumen:
1 ml
5 ml
Diameter (metrisk) Indvendig:
7 mm
16 mm
Flowhastighed:
<1 ml/min
<5 ml/min
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Fleksibelt design til brug med en sprøjte, laboratoriepumpe eller kromatografisystem
- Fås i 1 ml og 5 ml størrelser
- Høje flowhastigheder og høje kapaciteter
- Nem opskalering opnået ved at forbinde søjler i serie
- Maksimal flowhastighed: 4 ml/min. for 1 ml kolonner og 20 ml/min. til 5 ml kolonner
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 1 ml |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,275 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7 mm |
| Produkttype | HiTrap Phenyl FF (High Sub) |
| Flowhastighed | <1 ml/min |
| Til brug med (applikation) | Til screening af selektivitets-, bindings- og elueringsbetingelser samt oprensninger i små skalaer |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Højde (engelsk) | 0,984 tommer. |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Ligand type | Phenyl |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap Phenyl FF (high sub) 1 ml, 5 x 1 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol