Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Octyl FF kolonner
Artikelnummer. 11515035 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Sengevolumen:
1 ml
5 ml
Diameter (metrisk) Indvendig:
7 mm
16 mm
Flowhastighed:
<1 ml/min
<5 ml/min
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Sengevolumen Diameter (metrisk) Indvendig Flowhastighed Pakningsstørrelse
11515035 5 x 5 ml 5 ml 16 mm <5 ml/min Pakke med 5
10722817 5 x 1 ml 1 ml 7 mm <1 ml/min Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11515035 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17519601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4400.00 DKK
    3985.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 415.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Forpakkede kolonner til bekvem og hurtig adskillelse
  • Fleksibelt design til brug med en sprøjte, laboratoriepumpe eller kromatografisystem
  • Fås i 1 ml og 5 ml størrelser
  • Høje flowhastigheder og høje kapaciteter
  • Nem opskalering opnået ved at forbinde søjler i serie
  • Maksimal flowhastighed: 4 ml/min. for 1 ml kolonner og 20 ml/min. til 5 ml kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 5 ml
Diameter (engelsk) Indre 0,629 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Produkttype HiTrap Octyl FF
Flowhastighed <5 ml/min
Til brug med (applikation) Til screening af selektivitets-, bindings- og elueringsbetingelser samt oprensninger i små skalaer
Mængde 5 x 5 ml
Højde (engelsk) 0,984 tommer.
Højde (metrisk) 25 mm
Ligand type Octyl
Materiale Polypropylen
Medietype Octyl Sepharose 4 Hurtigt flow
Maks. Tryk 5 bar [0,5 MPa] (70 psi)
Partikelstørrelse 45 til 165μ m
pH-område 3 til 13
Support Type 4% tværbundet agarose
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C, 20% Ethanol