Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ NHS-aktiveret HP Kolonner
Artikelnummer. 10320075 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 5mL
5 x 1mL
Flowhastighed:
20 ml/min.
4 ml/min.
Sengevolumen:
1mL
5mL
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.7cm
1.6cm
Pakningsstørrelse:
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Flowhastighed Sengevolumen Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
10320075 5 x 1mL 4 ml/min. 1mL 0.7cm 5ml
11708478 1 x 5mL 20 ml/min. 5mL 1.6cm 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10320075 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17071601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2280.00 DKK
    2038.00 DKK / 5ml
    Spare 242.00 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Complete instructions for use and method optimization, plus a variety of connectors for syringe, peristaltic pump, and chromatography systems
Par ligander indeholdende primære aminer let. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ NHS-aktiveret HP Kolonner er færdigpakkede med NHS aktiveret Sepharose™ Høj ydeevne.
Færdigpakket med NHS-aktiveret Sepharose™ High Performance Media til kobling af ligand via primære aminer ved tæt på neutral pH
  • Designet til brug med en sprøjte, peristaltisk pumpe eller kromatografisystem
  • Substitutionsgrad: 10μ mol NHS/ml medium
  • Leveres i 100% isopropanol for at beskytte de aktive grupper
  • Stabil i pH-området 3 til 12, afhængig af ligand
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
Åbn i Rediger popup
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 x 1mL
Flowhastighed 4 ml/min.
Partikelstørrelse 34 μm
Til brug med (udstyr) Sprøjte, peristaltisk pumpe eller flydende kromatografisystem såsom AKTA™ design eller FPLC-system
Sengevolumen 1mL
Produkttype NHS-aktiveret HP Kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 0.7cm
Til brug med (applikation) Præparativ affinitetskromatografi, nem kobling af ligander indeholdende primære aminer
Højde (engelsk) 0,98 tommer
Højde (metrisk) 2.5cm
Ligand type 10 μM NHS-grupper/ml medium
Materiale Polypropylen
Maks. Tryk 42 psi
pH-område 3 til 12
Support Type 6 % stærkt tværbundet agarose
Indhold og opbevaring 4° til 8 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap NHS-activated, 1 ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol