Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ Macrocap™ SP
Artikelnummer. 15569244 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre søjle:
0,6 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre søjle Pakningsstørrelse
15569244 0,6 tommer Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15569244 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28950859
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Til brug i metodescouting, gruppeseparationer, prøvekoncentration og prøveoprensning af ladede biomolekyler. Cytiva Lifescience HiTrap™ Macrocap™ SP er lavet af biokompatibel polypropylen, der ikke interagerer med biomolekyler.
  • BioProcess harpiks
  • pH Stabilitet Rengøring 2–13
  • pH-stabilitet, CIP 2–13
  • Kemisk stabilitet Alle almindeligt anvendte vandige buffere, 0,5 M NaOH, 0,1 M citronsyre, 25 % ethanol, 30 % propanol, 30 % methanol, 50 % ethylenglycol, 1 % Tween-20 og 1 % SDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Søjlemateriale Polypropylen
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,6 tommer
Matrix Acrylamid-dextran copolymer
Til brug med (applikation) Metodescouting, gruppeadskillelser, prøvekoncentration og prøveoprensning af ladede biomolekyler
Ligand type SO3−
Indhold og opbevaring 4 °C til °30 C, 20% Ethanol, 0,2 M natriumacetat
Diameter (metrisk) indre søjle 16 mm
Volumen (metrisk) 5 mL
Partikelstørrelse 50μ m
pH pH-stabilitet Arbejdsområde: 4 til 11