Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ Sure færdigpakkede kolonner
Shop alle Cytiva produkter
Sengevolumen:
1 mL
5 mL
Flowhastighed:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Pakningsstørrelse:
1ml
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Færdigpakket HiTrap kolonner til procesudvikling, screening af rensningsforhold og småskala rensning af Mabs. MabSelect medier er velegnede til de høje flowhastigheder og tryk, der kræves ved opskalering.
- Orienteret kobling af rekombinant protein A-ligand til agarosematrixen via en konstrueret C-terminal cystein øger IgG-bindingskapaciteten i forhold til andre protein A-medier
- Høj kapacitet, lav ligandlækage og high-flow basismatrix muliggør oprensning af Mabs i processkala
- Færre regulatoriske bekymringer på grund af det totale fravær af pattedyrskultur i ligandproduktionen og oprensningen
- Designet til brug med en sprøjte, en peristaltisk pumpe eller et kromatografisystem
MabSelect
- Tillader mindst fem gange højere strømningshastigheder end konventionel tværbundet agarose med tilsvarende porøsitet
- Rekombinant protein A-ligand fremmer specificiteten af binding til Fc - regionen af IgG; tillader et-trins rensning
- Samme rekombinante protein A ligand som MabSelect , men med en mindre partikelstørrelse og større porøsitet, for øget dynamisk bindingskapacitet
- Tillader binding fra prøver med høje ekspressionsniveauer af det monoklonale antistof
- Sænker de samlede produktionsomkostninger på grund af muligheden for at behandle koncentrerede råvarer i færre partier
- Akali-tolerant protein A-afledt ligand tillader brugen af op til 0,5M NaOH til rengøring på stedet (CIP)
- Tillader betydelige omkostningsbesparelser og forlængelse af cyklusser i almindelig produktion
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 5 mL |
| Bindende Kapacitet | ≈35 mg humant IgG/ml ved 2,4 min. opholdstid |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,62 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.6 cm |
| Flowhastighed | <20 ml/min. |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol |
| Mængde | Hver |
| Til brug med (applikation) | Kromatografisystem, manual |
| Type | Færdigpakket kolonne |
| Prøvevolumen | 5 mL |