Få mere at vide
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ Sure færdigpakkede kolonner
Artikelnummer. 11574865 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Sengevolumen:
1 mL
5 mL
Mængde:
5 Pk.
Hver
Pakningsstørrelse:
1ml
Hver
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengevolumen Mængde Pakningsstørrelse
11574865 5 mL 5 Pk. Pakke med 5
10064394 1 mL 5 Pk. Pakke med 5
11758408 5 mL Hver Hver
15137956 1 mL Hver 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11574865 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 11003495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46275.00 DKK
    42509.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 3766.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Brug disse kolonner i småskala MAb-oprensning i en kontinuerlig bioproces. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ MabSelect™ SuRe (Superior Resistance) færdigpakkede kolonner til hurtig oprensning af monoklonale antistoffer (Mabs) fra store prøvevolumener
Færdigpakket HiTrap kolonner til procesudvikling, screening af rensningsforhold og småskala rensning af Mabs. MabSelect medier er velegnede til de høje flowhastigheder og tryk, der kræves ved opskalering.
  • Orienteret kobling af rekombinant protein A-ligand til agarosematrixen via en konstrueret C-terminal cystein øger IgG-bindingskapaciteten i forhold til andre protein A-medier
  • Høj kapacitet, lav ligandlækage og high-flow basismatrix muliggør oprensning af Mabs i processkala
  • Færre regulatoriske bekymringer på grund af det totale fravær af pattedyrskultur i ligandproduktionen og oprensningen
  • Designet til brug med en sprøjte, en peristaltisk pumpe eller et kromatografisystem
MabSelect
  • Tillader mindst fem gange højere strømningshastigheder end konventionel tværbundet agarose med tilsvarende porøsitet
  • Rekombinant protein A-ligand fremmer specificiteten af binding til Fc - regionen af IgG; tillader et-trins rensning
MabSelect Xtra™
  • Samme rekombinante protein A ligand som MabSelect , men med en mindre partikelstørrelse og større porøsitet, for øget dynamisk bindingskapacitet
  • Tillader binding fra prøver med høje ekspressionsniveauer af det monoklonale antistof
  • Sænker de samlede produktionsomkostninger på grund af muligheden for at behandle koncentrerede råvarer i færre partier
MabSelect SuRe™ (overlegen modstand)
  • Akali-tolerant protein A-afledt ligand tillader brugen af op til 0,5M NaOH til rengøring på stedet (CIP)
  • Tillader betydelige omkostningsbesparelser og forlængelse af cyklusser i almindelig produktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 5 mL
Diameter (engelsk) Indre 0,62 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 cm
Flowhastighed <20 ml/min.
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C, 20 % ethanol
Mængde 5 Pk.
Til brug med (applikation) Kromatografisystem, manual
Type Færdigpakket kolonne
Prøvevolumen 5 mL
Bindende Kapacitet ≈35 mg humant IgG/ml ved 2,4 min. opholdstid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap MabSelect SuRe
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ og lysudstyr samt til al håndtering af materialet/udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol