Beskrivelse
- Convenient prepacked column for fast, reproducible, and easy small-scale purifications.
- High binding capacity, ∼ 60 mg human IgG/mL resin at 2.4 min residence time
- High productivity through capture of large mass of monoclonal antibodies in a short period of time.
- Highly concentrated elution pools for operating flexibility and small unit operations.
- Allows cost-effective cleaning with 0.1–0.5 M NaOH over hundreds of purification cycles.
- High protein ligand stability reduces ligand leakage.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) indre søjle | 16 mm |
| Flowhastighed | <20mL/min. |
| Volumen (metrisk) seng | 5 mL |
| Til brug med (applikation) | Antibody affinity chromatography |
| Oversigt | 16 x 25 mm |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 8°C, 20% Ethanol |
| Mængde | 1 x 5 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap MabSelect SuRe pcc 5 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.