Få mere at vide
Cytiva HiTrap MabSelect PrismA-søjle
Artikelnummer. p-8555008 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15803975 1 x 1 mL Hver
15813975 5 x 1 mL Pakke med 5
15823975 1 x 5 mL Hver
15833975 5 x 5 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15803975 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17549851
Protein A kolonne
Disse kolonner er færdigpakkede med MabSelect PrismA-protein En kromatografiharpiks, der er blevet forbedret med en optimeret high-flow agarose-basematrix og en genetisk manipuleret protein A-afledt ligand, hvilket muliggør effektiv rensning mellem oprensningskørsler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 1 mL
Flowhastighed <4 ml/min.
Maks. Driftstryk 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Mængde 1 x 1 mL
Til brug med (applikation) Antistofaffinitetskromatografi
Type Færdigpakket kolonne
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap MabSelect PrismA
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.