Få mere at vide
Cytiva HiTrap MabSelect PrismA-søjle
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Disse kolonner er færdigpakkede med MabSelect PrismA-protein En kromatografiharpiks, der er blevet forbedret med en optimeret high-flow agarose-basematrix og en genetisk manipuleret protein A-afledt ligand, hvilket muliggør effektiv rensning mellem oprensningskørsler.
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 5 mL |
| Flowhastighed | <20 ml/min. |
| Maks. Driftstryk | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Mængde | 5 x 5 mL |
| Til brug med (applikation) | Antistofaffinitetskromatografi |
| Type | Færdigpakket kolonne |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiTrap MabSelect PrismA
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.